Imprimer
2-(Methylthio)thiophene ≥97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
A11763.03 A11763.06
A11763.03EA 49.7 EUR
A11763.03 A11763.06
2-(Methylthio)thiophene ≥97%
2-(Methylthio)thiophene
Purity: 97% CAS No.: 5780-36-9 Molecular Formula: C5H6S2 Formula Weight: 130.23 Refractive Index: 1.5960 Odour: Stench Boiling Point: 82-84°/15mm Beilstein Reference: 106272 UN No.: 3334 MDL No.: MFCD00052382
Formule: C₅H₆S₂
Point d'ébullition: 82…84 °C (15 mmHg)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00052382
Numéro CAS: 5780-36-9
ADR: 9,III