Imprimer
2-Chloro-6-methylisonicotinic acid ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Chloro-6-methylpyridine-4-carboxylic acid
C2486-1G C2486-5G
TCIAC2486-1GEA 33 EUR
TCIAC2486-1G TCIAC2486-5G
2-Chloro-6-methylisonicotinic acid ≥98.0% (par GC)
2-Chloro-6-methylisonicotinic acid
Formule: C₇H₆ClNO₂
MW: 171.58 g/mol
Numéro MDL: MFCD00052830
Numéro CAS: 25462-85-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ef9335fc66faaec74e91b1c6f8a5e48bb4bcc927&vid=ef9335fc66faaec74e91b1c6f8a5e48bb4bcc927&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %