Imprimer
2-Mercaptopyridine-N-oxide ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
H0302-25G H0302-5G
TCIAH0302-25GEA 161 EUR
TCIAH0302-25G TCIAH0302-5G
2-Mercaptopyridine-N-oxide ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
2-Mercaptopyridine-N-oxide
Formule: C₅H₅NOS
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00006196
Numéro CAS: 1121-31-9
EINECS: 214-329-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c1f23c18830ad563ac8a1bc20ca0c47c3582e6e7&vid=c1f23c18830ad563ac8a1bc20ca0c47c3582e6e7&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Iodometric Titration) min. 95.0 %
Melting point 70.0 to 73.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity