Imprimer
4-Chloropyridine-N-oxide ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
C1540-25G C1540-5G
TCIAC1540-25GEA 556 EUR
TCIAC1540-25G TCIAC1540-5G
4-Chloropyridine-N-oxide ≥97.0% (par GC)
4-Chloropyridine-N-oxide
Formule: C₅H₄ClNO
Numéro MDL: MFCD00047425
Numéro CAS: 1121-76-2
EINECS: 214-336-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c496f0d472807fd296374a4505e70a90536f6ee0&vid=c496f0d472807fd296374a4505e70a90536f6ee0&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %