Imprimer
Bis(tétrafluoroborate) de nickel hexahydraté 99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
358730100 358730250
ACRO358730100EA 32.9 EUR
ACRO358730100 ACRO358730250
Bis(tétrafluoroborate) de nickel hexahydraté 99%
Bis(tétrafluoroborate) de nickel hexahydraté
Formule: B₂F₈Ni·6H₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00150259
Numéro CAS: 15684-36-3
EINECS: 238-753-4
ONU: 1759
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Blue-green Powder or crystals
Titration Complexometric ≥98.5 %