Tantalum disilicide
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Synonyms:
Tantalum silicide
44965.18
44965.09
44965.18EA
321
EUR
44965.18
44965.09
Tantalum disilicide
Tantalum disilicide
CAS No.: 12039-79-1
Molecular Formula: TaSi2
Formula Weight: 237.12
Physical Form: -325 Mesh Powder
Melting Point: 2200°
MDL No.: MFCD00049564
Formule:
Si₂Ta MW: 237.118 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00049564 Numéro CAS: 12039-79-1 EINECS: 234-902-2 |