Imprimer
Zirconium disilicide ≥99.5% (base métaux sauf Hf) (max. 4% Hf)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Zirconium silicide
36322.14 36322.22
36322.14EA 138 EUR
36322.14 36322.22
Zirconium disilicide ≥99.5% (base métaux sauf Hf) (max. 4% Hf)
Zirconium disilicide
Purity: 99.5% CAS No.: 12039-90-6 Molecular Formula: ZrSi2 (may contain other phases) Formula Weight: 147.39 Physical Form: -325 Mesh Powder Density: 4.88 Appearance: Grey Odour: Odourless MDL No.: MFCD00151547
Formule: Si₂Zr
MW: 147.39 g/mol
Densité: 4.88
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00151547
Numéro CAS: 12039-90-6
EINECS: 234-911-1