Imprimer
Tris(trimethylsilyl)borate ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
T2543-25G T2543-100G
TCIAT2543-25GEA 75.9 EUR
TCIAT2543-25G TCIAT2543-100G
Tris(trimethylsilyl)borate ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Tris(trimethylsilyl)borate
Formule: C₉H₂₇BO₃Si₃
Point d'ébullition: 180°C
Point de fusion: –35°C
Point d'éclair: 41°C
Numéro MDL: MFCD00051588
Numéro CAS: 4325-85-3
ONU: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a221430e4488008624fc9fd6688da5eedc8da58a&vid=a221430e4488008624fc9fd6688da5eedc8da58a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %