Tris(trimethylsilyl)borate ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
Purity: 98%
CAS No.: 4325-85-3
Molecular Formula: [(CH3)3SiO]3B
Formula Weight: 278.38
Flash Point: 42°(107°F)
Refractive Index: 1.3861
Melting Point: -35°
Boiling Point: 183-185°
Beilstein Reference: 1772733
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00051588
Formule:
C₉H₂₇BO₃Si₃ Point d'ébullition: 183…185 °C Point de fusion: –35 °C Densité: 0,834 Point d'éclair: 42 °C (107 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00051588 Numéro CAS: 4325-85-3 ADR: 3,III |