Hexafluorosilicate de magnésium hydraté
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
89018.36
89018.A3
89018.36EA
69
EUR
89018.36
89018.A3
Hexafluorosilicate de magnésium hydraté
Hexafluorosilicate de magnésium hydraté
Molecular Formula: MgSiF6.xH2O
Formula Weight: 166.39(anhy)
Physical Form: Powder
Density: 1.788
Melting Point: 120° dec.
UN No.: 2853
MDL No.: MFCD00016196
Formule:
F₆MgSi·H₂O Point de fusion: 120 °C (dec.) Densité: 1.788 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00016196 Numéro CAS: 16949-65-8 EINECS: 241-022-2 ONU: 2853 ADR: 6.1,III |