Imprimer
4-(Trifluoromethyl)salicylic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Hydroxy-4-(trifluoromethyl)benzoic acid
T2064-25G T2064-5G
TCIAT2064-25GEA 113 EUR
TCIAT2064-25G TCIAT2064-5G
4-(Trifluoromethyl)salicylic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
4-(Trifluoromethyl)salicylic acid
Formule: C₈H₅F₃O₃
Numéro MDL: MFCD01529657
Numéro CAS: 328-90-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c6b01a7d69f4e476693964b1d099835de5faa40c&vid=c6b01a7d69f4e476693964b1d099835de5faa40c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 176.0 to 181.0 deg-C