Imprimer
3,5-Dihydroxy-4-methylbenzoic acid ≥97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
A19196.03 A19196.06 A19196.14
A19196.03EA 36.2 EUR
A19196.03 A19196.06 A19196.14
3,5-Dihydroxy-4-methylbenzoic acid ≥97%
3,5-Dihydroxy-4-methylbenzoic acid
Purity: 97% CAS No.: 28026-96-2 Molecular Formula: C8H8O4 Formula Weight: 168.15 Melting Point: 266-207° MDL No.: MFCD00002514
Formule: C₈H₈O₄
MW: 168.15 g/mol
Point de fusion: 266…207 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002514
Numéro CAS: 28026-96-2