Imprimer
2-(Hydroxymethyl)phenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Fournisseur: TCI
Attention
H1345-1G H1345-5G
TCIAH1345-1GEA 40.7 EUR
TCIAH1345-1G TCIAH1345-5G
2-(Hydroxymethyl)phenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
2-(Hydroxymethyl)phenylboronic acid
Formule: C₇H₉BO₃
Numéro MDL: MFCD02258966
Numéro CAS: 87199-14-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0696a13a9740cd7d566bc4dfc730d8d991bd2fc0&vid=0696a13a9740cd7d566bc4dfc730d8d991bd2fc0&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 113.5 %