4-Methyl-3-nitrophenylboronic acid ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
Synonyms:
(4-Methyl-3-nitrophenyl)boronic acid, 4-Methyl-3-nitrobenzeneboronic acid
L17052.06
L17052.03
L17052.06EA
92.1
EUR
L17052.06
L17052.03
4-Methyl-3-nitrophenylboronic acid ≥98%
4-Methyl-3-nitrophenylboronic acid
Purity: 98%
CAS No.: 80500-27-2
Molecular Formula: C7H8BNO4
Formula Weight: 180.96
Melting Point: ca 250°
Beilstein Reference: 3279018
Formule:
C₇H₈BNO₄ Point de fusion: ∼ 250 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00191550 Numéro CAS: 80500-27-2 |