Imprimer
Pterostilbene ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: (E)-4-(3,5-Dimethoxystyryl)phenol, 4-[(E)-2-(3,5-Dimethoxyphenyl)ethenyl]phenol
P1924-1G P1924-100MG
TCIAP1924-1GEA 644 EUR
TCIAP1924-1G TCIAP1924-100MG
Pterostilbene ≥98.0% (par HPLC)
Pterostilbene
Formule: C₁₆H₁₆O₃
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00238710
Numéro CAS: 537-42-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=189a64bef8a48fcf3b288882994e128ba4448413&vid=189a64bef8a48fcf3b288882994e128ba4448413&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%