Imprimer
Pterostilbene
Fournisseur: Cayman Chemical
Synonyms: (E)-4-(3,5-Dimethoxystyryl)phenol, 4-[(E)-2-(3,5-Dimethoxyphenyl)ethenyl]phenol
13000-50 13000-100 13000-250 13000-500
CAYM13000-50EA 94.2 EUR
CAYM13000-50 CAYM13000-100 CAYM13000-250 CAYM13000-500
Pterostilbene
Pterostilbene
Formule: C₁₆H₁₆O₃
Numéro MDL: MFCD00238710
Numéro CAS: 537-42-8