Imprimer
Cyclopropyl phenyl sulphide ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: Cyclopropyl(phenyl)sulphane
L12321.03 L12321.06
L12321.03EA 29.6 EUR
L12321.03 L12321.06
Cyclopropyl phenyl sulphide ≥98%
Cyclopropyl phenyl sulphide
Purity: 98+% CAS No.: 14633-54-6 Molecular Formula: C9H10S Formula Weight: 150.24 Flash Point: 91°(195°F) Refractive Index: 1.5810 Odour: Stench Boiling Point: 61-62°/1mm Beilstein Reference: 2075701 UN No.: 3334 MDL No.: MFCD00009684
Formule: C₉H₁₀S
Point d'ébullition: 61…62 °C (1 mmHg)
Densité: 1.045
Point d'éclair: 91 °C (195 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009684
Numéro CAS: 14633-54-6
ADR: 9,III