Imprimer
Acide 5-amino-2-méthoxybenzènesulfonique ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
A1177-25G A1177-5G
TCIAA1177-25GEA 189 EUR
TCIAA1177-25G TCIAA1177-5G
Acide 5-amino-2-méthoxybenzènesulfonique ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Acide 5-amino-2-méthoxybenzènesulfonique
Formule: C₇H₉NO₄S
Numéro MDL: MFCD00035760
Numéro CAS: 6470-17-3
EINECS: 229-291-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8c390f3cdab3d18c4a6152f54f2a749c9324efa0&vid=8c390f3cdab3d18c4a6152f54f2a749c9324efa0&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Gray to Red powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %