Imprimer
4-(Trifluoromethoxy)phenylhydrazine hydrochloride ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (4-(Trifluoromethoxy)phenyl)hydrazine hydrochloride
T2415-1G T2415-5G
TCIAT2415-1GEA 37.4 EUR
TCIAT2415-1G TCIAT2415-5G
4-(Trifluoromethoxy)phenylhydrazine hydrochloride ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
4-(Trifluoromethoxy)phenylhydrazine hydrochloride
Formule: C₇H₈ClF₃N₂O
MW: 228.60 g/mol
Numéro MDL: MFCD00053033
Numéro CAS: 133115-72-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Potassium iodate Method) min. 98.0 %