Bis(2-methoxyethyl)phthalate ≥96.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
|
Danger
|
P0965-25G
P0965-500G
TCIAP0965-25GEA
17.6
EUR
TCIAP0965-25G
TCIAP0965-500G
Bis(2-methoxyethyl)phthalate ≥96.0% (par GC)
Bis(2-methoxyethyl)phthalate
Formule:
C₁₄H₁₈O₆ Point d'ébullition: 340°C Point d'éclair: 185°C |
Numéro MDL:
MFCD00042842 Numéro CAS: 117-82-8 EINECS: 204-212-6 |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 96.0 % |