Imprimer
Methyl-3-methoxysalicylate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
M2167-25G M2167-5G
TCIAM2167-25GEA 237 EUR
TCIAM2167-25G TCIAM2167-5G
Methyl-3-methoxysalicylate ≥98.0% (par GC)
Methyl-3-methoxysalicylate
Formule: C₉H₁₀O₄
Numéro MDL: MFCD00239511
Numéro CAS: 6342-70-7
EINECS: 228-737-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=aab69d91af148335f4d7eae803d3689c59c7b5aa&vid=aab69d91af148335f4d7eae803d3689c59c7b5aa&prid=web&clid=SAPDAM