Imprimer
Potassium vinyltrifluoroborate ≥97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
L17970.03 L17970.06
L17970.03EA 47.2 EUR
L17970.03 L17970.06
Potassium vinyltrifluoroborate ≥97%
Potassium vinyltrifluoroborate
Purity: 97% CAS No.: 13682-77-4 Molecular Formula: C2H3BF3K Formula Weight: 133.95 Melting Point: 230° dec. Beilstein Reference: 7777570
Formule: C₂H₃BF₃K
Point de fusion: 230 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02093335
Numéro CAS: 13682-77-4