9-Méthylcarbazole ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
|
Attention
|
M0960-25G
M0960-5G
TCIAM0960-25GEA
277
EUR
TCIAM0960-25G
TCIAM0960-5G
9-Méthylcarbazole ≥99.0% (par GC)
9-Méthylcarbazole
Formule:
C₁₃H₁₁N Point d'ébullition: 195°C |
Numéro MDL:
MFCD00013431 Numéro CAS: 1484-12-4 EINECS: 216-054-5 |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Orange to Green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 99.0 % |
Melting point | 88.0 to 91.0 deg-C |