Imprimer
Sodium glycolate
Fournisseur: TCI
G0111-25G G0111-500G
TCIAG0111-25GEA 17.6 EUR
TCIAG0111-25G TCIAG0111-500G
Sodium glycolate
Sodium glycolate
Formule: C₂H₃NaO₃
MW: 98.03 g/mol
Numéro MDL: MFCD00065358
Numéro CAS: 2836-32-0
EINECS: 220-624-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1581651203fed564336e132e1e8029dc39cb229d&vid=1581651203fed564336e132e1e8029dc39cb229d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency