Bromoacétate de triméthylsilyle ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
|
Danger
|
B1578-25G
B1578-5G
TCIAB1578-25GEA
137
EUR
TCIAB1578-25G
TCIAB1578-5G
Bromoacétate de triméthylsilyle ≥97.0% (par GC)
Bromoacétate de triméthylsilyle
Formule:
C₅H₁₁BrO₂Si Point d'ébullition: 83°C Point d'éclair: 28°C |
Numéro MDL:
MFCD00000187 Numéro CAS: 18291-80-0 EINECS: 242-165-3 ONU: 2920 ADR: 8,II |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |