Imprimer
L-Glutamic acid 5-methyl ester ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
M1690-25G M1690-5G
TCIAM1690-25GEA 97.9 EUR
TCIAM1690-25G TCIAM1690-5G
L-Glutamic acid 5-methyl ester ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
L-Glutamic acid 5-methyl ester
Formule: C₆H₁₁NO₄
Numéro MDL: MFCD00002632
Numéro CAS: 1499-55-4
EINECS: 216-110-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=76979773a6330a20571d5762f2a4720501fe5a06&vid=76979773a6330a20571d5762f2a4720501fe5a06&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +28.0 to +30.0 deg (C=2, 6mol/L HCl)