Imprimer
Ethyl-2-amino-4-methylthiazole-5-carboxylate
Fournisseur: Cayman Chemical
13059-250 13059-500 13059-1 13059-5
CAYM13059-250EA 24.6 EUR
CAYM13059-250 CAYM13059-500 CAYM13059-1 CAYM13059-5
Ethyl-2-amino-4-methylthiazole-5-carboxylate
Ethyl-2-amino-4-methylthiazole-5-carboxylate
Formule: C₇H₁₀N₂O₂S
Numéro MDL: MFCD00123414
Numéro CAS: 7210-76-6