Imprimer
(Methoxymethyl)diphenylphosphine oxide ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
M1210-25G M1210-5G
TCIAM1210-25GEA 277 EUR
TCIAM1210-25G TCIAM1210-5G
(Methoxymethyl)diphenylphosphine oxide ≥98.0% (par GC)
(Methoxymethyl)diphenylphosphine oxide
Formule: C₁₄H₁₅O₂P
Numéro MDL: MFCD00015451
Numéro CAS: 4455-77-0
EINECS: 224-704-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=aecd345bd1b03c7e0195c3b8232974c44c35a837&vid=aecd345bd1b03c7e0195c3b8232974c44c35a837&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 113.0 to 117.0 deg-C