Imprimer
3-Bromo-1-(trimethylsilyl)-1-propyne ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
B1654-1G B1654-5G B1654-25G
TCIAB1654-1GEA 19.8 EUR
TCIAB1654-1G TCIAB1654-5G TCIAB1654-25G
3-Bromo-1-(trimethylsilyl)-1-propyne ≥97.0% (par GC)
3-Bromo-1-(trimethylsilyl)-1-propyne
Formule: C₆H₁₁BrSi
Point d'éclair: 62°C
Numéro MDL: MFCD00134460
Numéro CAS: 38002-45-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=339e7d1b415cea27f172c09818e5596362621ad1&vid=339e7d1b415cea27f172c09818e5596362621ad1&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %