1,2-Epoxycyclopentane ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
|
Danger
|
Synonyms:
Cyclopentene oxide
E0513-25G
E0513-5G
TCIAE0513-25GEA
136
EUR
TCIAE0513-25G
TCIAE0513-5G
1,2-Epoxycyclopentane ≥97.0% (par GC)
1,2-Epoxycyclopentane
Formule:
C₅H₈O MW: 84.12 g/mol Point d'ébullition: 102°C Point d'éclair: 10°C |
Numéro MDL:
MFCD00005161 Numéro CAS: 285-67-6 EINECS: 206-005-6 ONU: 1993 ADR: 3 II |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | Colorless to Light orange to Yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |