1,2-Epoxycyclooctane ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
|
Attention
|
E0516-25G
E0516-5G
TCIAE0516-25GEA
212
EUR
TCIAE0516-25G
TCIAE0516-5G
1,2-Epoxycyclooctane ≥97.0% (par GC)
1,2-Epoxycyclooctane
Formule:
C₈H₁₄O Point d'ébullition: 75°C |
Numéro MDL:
MFCD00005164 Numéro CAS: 286-62-4 EINECS: 206-010-3 ONU: 1325 ADR: 4.1,III |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 97.0 % |
Melting point | 53.0 to 57.0 deg-C |
Solubility in Methanol | almost transparency |