Imprimer
4-Iodo-1H-pyrazole ≥99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 4-Iodopyrazole
H56369.06 H56369.14
H56369.06EA 117 EUR
H56369.06 H56369.14
4-Iodo-1H-pyrazole ≥99%
4-Iodo-1H-pyrazole
Formule: C₃H₃IN₂
Point de fusion: 108…110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005244
Numéro CAS: 3469-69-0
EINECS: 222-434-1