Imprimer
1H-Pyrazole-4-carboxylic acid ≥97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: 4-Pyrazolecarboxylic acid
H25783.06 H25783.03
H25783.06EA 737 EUR
H25783.06 H25783.03
1H-Pyrazole-4-carboxylic acid ≥97%
1H-Pyrazole-4-carboxylic acid
Purity: 97% CAS No.: 37718-11-9 Molecular Formula: C4H4N2O2 Formula Weight: 112.09 Melting Point: 281-283° MDL No.: MFCD00011558
Formule: C₄H₄N₂O₂
Point de fusion: 281…283 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011558
Numéro CAS: 37718-11-9
EINECS: 253-641-5