1H-Pyrazole-3-carboxylic acid ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
|
Attention
|
Synonyms:
3-Pyrazolecarboxylic acid, Pyrazole-3-carboxylic acid
P1862-1G
P1862-5G
TCIAP1862-1GEA
26.4
EUR
TCIAP1862-1G
TCIAP1862-5G
1H-Pyrazole-3-carboxylic acid ≥98.0% (par HPLC)
1H-Pyrazole-3-carboxylic acid
Formule:
C₄H₄N₂O₂ Point de fusion: 213°C |
Numéro MDL:
MFCD00077436 Numéro CAS: 1621-91-6 |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Neutralization titration) | min. 95.0 % |