Imprimer
Diphenylphosphine oxide ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
D2826-25G D2826-5G
TCIAD2826-25GEA 150 EUR
TCIAD2826-25G TCIAD2826-5G
Diphenylphosphine oxide ≥98.0% (par GC)
Diphenylphosphine oxide
Formule: C₁₂H₁₁OP
Point d'ébullition: 105°C
Numéro MDL: MFCD00002079
Numéro CAS: 4559-70-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3187317474ec552b6f7ea058e681b21185f35917&vid=3187317474ec552b6f7ea058e681b21185f35917&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %