Imprimer
Acide phénylphosphinique ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
A17453.22 A17453.36
A17453.22EA 40 EUR
A17453.22 A17453.36
Acide phénylphosphinique ≥98%
Acide phénylphosphinique
Purity: 98% CAS No.: 1779-48-2 Molecular Formula: C6H7O2P Formula Weight: 142.10 Melting Point: 83-85° Beilstein Reference: 2802244 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00002131
Formule: C₆H₇O₂P
Point de fusion: 83…85 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002131
Numéro CAS: 1779-48-2
EINECS: 217-217-3
ONU: 3261
ADR: 8,III