Éthoxydiméthylsilane ≥94% sans ammoniaque
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
L16476.14
L16476.22
L16476.14EA
90.1
EUR
L16476.14
L16476.22
Éthoxydiméthylsilane ≥94% sans ammoniaque
Éthoxydiméthylsilane
Purity: 94%
CAS No.: 14857-34-2
Molecular Formula: C4H12OSi
Formula Weight: 104.23
Flash Point: 15°(59°F)
Refractive Index: 1.3680
Boiling Point: 55°
Beilstein Reference: 1731481
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00026750
Formule:
C₄H₁₂OSi Point d'ébullition: 55 °C Densité: 0.757 Point d'éclair: 15 °C (59 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00026750 Numéro CAS: 14857-34-2 EINECS: 238-921-7 ONU: 1993 ADR: 3,II |