Imprimer
Éthoxydiméthylsilane 94%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
392000250 392000050 392001000
ACRO392000250EA 82.1 EUR
ACRO392000250 ACRO392000050 ACRO392001000
Éthoxydiméthylsilane 94%
Éthoxydiméthylsilane
Formule: C₄H₁₂OSi
Point d'éclair: –5 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00026750
Numéro CAS: 14857-34-2
EINECS: 238-921-7
ONU: 1993
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3670 to 1.3700 (20°C, 589 nm)
GC ≥92 %