Imprimer
1,5-Diamino-4,8-dihydroxy-9,10-anthraquinone ≥95.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Attention
D2726-25G D2726-5G
TCIAD2726-25GEA 290 EUR
TCIAD2726-25G TCIAD2726-5G
1,5-Diamino-4,8-dihydroxy-9,10-anthraquinone ≥95.0% (par HPLC, azote total)
1,5-Diamino-4,8-dihydroxy-9,10-anthraquinone
Formule: C₁₄H₁₀N₂O₄
Numéro MDL: MFCD00013722
Numéro CAS: 145-49-3
EINECS: 205-655-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e374b3ac559a1c8112a836ea7ba27f68e812041c&vid=e374b3ac559a1c8112a836ea7ba27f68e812041c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Gray to Dark purple to Black powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 95.0 %