9,10-Anthraquinone-2-carbonyl chloride ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
|
Danger
|
Synonyms:
9,10-Dioxo-9,10-dihydroanthracene-2-carbonyl chloride, Anthraquinone-2-carbonyl Chloride
A0503-25G
A0503-5G
TCIAA0503-25GEA
245
EUR
TCIAA0503-25G
TCIAA0503-5G
9,10-Anthraquinone-2-carbonyl chloride ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
9,10-Anthraquinone-2-carbonyl chloride
Formule:
C₁₅H₇ClO₃ MW: 270.67 g/mol Point d'ébullition: 210°C |
Numéro MDL:
MFCD00059498 Numéro CAS: 6470-87-7 ONU: 3261 ADR: 8 III |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | Light orange to Yellow to Green powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Argentmetric Titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 146.0 to 150.0 deg-C |
Solubility in hot Toluene | almost transparency |