Imprimer
3-Bromo-2,4-dimethyl-5-phenylthiophene ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
B2677-1G B2677-5G
TCIAB2677-1GEA 101 EUR
TCIAB2677-1G TCIAB2677-5G
3-Bromo-2,4-dimethyl-5-phenylthiophene ≥98.0% (par GC)
3-Bromo-2,4-dimethyl-5-phenylthiophene
Formule: C₁₂H₁₁BrS
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD08276302
Numéro CAS: 362513-28-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9f06cacc6d83e3238b8f42a66f9bdec55541dca4&vid=9f06cacc6d83e3238b8f42a66f9bdec55541dca4&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %