4-Methyl-2-(4-pyridinyl)-5-thiazolecarboxylic acid
Fournisseur: Cayman Chemical
Synonyms:
4-Methyl-2-(pyridin-4-yl)thiazole-5-carboxylic acid
13049-100
13049-250
13049-500
13049-1
CAYM13049-100EA
28.4
EUR
CAYM13049-100
CAYM13049-250
CAYM13049-500
CAYM13049-1
4-Methyl-2-(4-pyridinyl)-5-thiazolecarboxylic acid
4-Methyl-2-(4-pyridinyl)-5-thiazolecarboxylic acid
Formule:
C₁₀H₈N₂O₂S MW: 220.2477 g/mol |
Numéro MDL:
MFCD00171757 Numéro CAS: 144060-98-0 |