Imprimer
4-Methyl-2-(2-pyridinyl)-5-thiazolecarboxylic acid
Fournisseur: Cayman Chemical
13047-100 13047-250 13047-500 13047-1
CAYM13047-100EA 28.4 EUR
CAYM13047-100 CAYM13047-250 CAYM13047-500 CAYM13047-1
4-Methyl-2-(2-pyridinyl)-5-thiazolecarboxylic acid
4-Methyl-2-(2-pyridinyl)-5-thiazolecarboxylic acid
Formule: C₁₀H₈N₂O₂S
MW: 220.25 g/mol
Numéro MDL: MFCD01316364
Numéro CAS: 34418-48-9