Imprimer
Fluorescein diacetate
Fournisseur: MP Biomedicals
0210171605 0210171610 0210171625
ICNA0210171605EA 50.4 EUR
ICNA0210171605 ICNA0210171610 ICNA0210171625
Fluorescein diacetate
Fluorescein diacetate
Formule: C₂₄H₁₆O₇
Numéro MDL: MFCD00005062
Numéro CAS: 596-09-8
EINECS: 209-877-6