Imprimer
1,4-Anthraquinone ≥94%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Anthracene-1,4-dione
L00573.06 L00573.14
L00573.06EA 108 EUR
L00573.06 L00573.14
1,4-Anthraquinone ≥94%
1,4-Anthraquinone
Purity: 94% CAS No.: 635-12-1 Molecular Formula: C14H8O2 Formula Weight: 208.22 Melting Point: ca 218° dec. Beilstein Reference: 1871197
Formule: C₁₄H₈O₂
Point de fusion: ∼ 218 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013724
Numéro CAS: 635-12-1
EINECS: 211-228-7