Sulfate de bis(2-méthylisouronium) ≥98.0% (sur base azote total)
Fournisseur: TCI
|
Attention
|
M0411-10G
M0411-100G
TCIAM0411-10GEA
19.8
EUR
TCIAM0411-10G
TCIAM0411-100G
Sulfate de bis(2-méthylisouronium) ≥98.0% (sur base azote total)
Sulfate de bis(2-méthylisouronium)
Formule:
C₄H₁₄N₄O₆S |
Numéro MDL:
MFCD00040594 Numéro CAS: 52328-05-9 EINECS: 257-851-8 |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Almost white powder to crystaline |
Purity (with Total Nitrogen) | min. 98.0 % |
Solubility in Water | almost transparency |