Imprimer
Iminostilbene ≥98.0% (par GC, azote total)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 5H-Dibenzo[b,f]azepine
I0414-25G I0414-5G
TCIAI0414-25GEA 64.9 EUR
TCIAI0414-25G TCIAI0414-5G
Iminostilbene ≥98.0% (par GC, azote total)
Iminostilbene
Formule: C₁₄H₁₁N
MW: 193.25 g/mol
Numéro MDL: MFCD00005071
Numéro CAS: 256-96-2
EINECS: 205-970-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f8bd049aace7d8b1d0193aac6c328a0319cb59b5&vid=f8bd049aace7d8b1d0193aac6c328a0319cb59b5&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 197.0 to 201.0 deg-C
Solubility in Dioxane almost transparency