Imprimer
Estrone
Fournisseur: Cayman Chemical
10006485-500 10006485-1 10006485-5 10006485-10
CAYM10006485-500EA 20.7 EUR
CAYM10006485-500 CAYM10006485-1 CAYM10006485-5 CAYM10006485-10
Estrone
Estrone
Formule: C₁₈H₂₂O₂
Numéro MDL: MFCD00003620
Numéro CAS: 53-16-7
EINECS: 200-164-5