Fmoc-D-phenylalanine ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Synonyms:
Fmoc-D-Phe-OH, N-Fmoc-D-phenylalanine
F0605-25G
F0605-5G
TCIAF0605-25GEA
121
EUR
TCIAF0605-25G
TCIAF0605-5G
Fmoc-D-phenylalanine ≥98.0% (par HPLC)
Fmoc-D-phenylalanine
Formule:
C₂₄H₂₁NO₄ MW: 387.4 g/mol |
Numéro MDL:
MFCD00062955 Numéro CAS: 86123-10-6 |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Neutralization titration) | min. 96.0 % |
Melting point | 182.0 to 187.0 deg-C |
Specific rotation [a]20/D | +37.0 to +41.0 deg (C=1, DMF) |