3,5-Dimethylpiperidin (mixture of cis- and trans- isomers) mélange cis- et trans ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
|
Attention
|
D1411-25ML
D1411-500ML
TCIAD1411-25MLEA
35.2
EUR
TCIAD1411-25ML
TCIAD1411-500ML
3,5-Dimethylpiperidin (mixture of cis- and trans- isomers) mélange cis- et trans ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
3,5-Dimethylpiperidin (mixture of cis- and trans- isomers)
Formule:
C₇H₁₅N Point d'ébullition: 144°C Point d'éclair: 32°C |
Numéro MDL:
MFCD00005996 Numéro CAS: 35794-11-7 EINECS: 252-730-6 ONU: 1993 ADR: 3,III |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 96.0 % (total of isomer) |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |